Merck
GF95484550
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
5m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
NI295150
Größe auswählen
1 EA
CHF 716.00
CHF 716.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 716.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 716.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 954-845-50
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)