Merck
GF95295448
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
1m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 045300
Größe auswählen
1 EA
CHF 349.00
CHF 349.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 349.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 349.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 952-954-48
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)