Merck
GF95109150
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 1m coil, 0.025mm thickness, hard
Synonym(e):
FE210244
Größe auswählen
1 EA
CHF 595.00
CHF 595.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 595.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 595.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (coil - hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 951-091-50
Größe × Dicke
1 m × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)