GF95001757
Polyetheretherketone
(PEEK), tube, outside diameter 1.6mm, L 200 mm, wall thickness 0.1 mm
Synonym(e):
EK307170
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 950-017-57
Länge
200 mm
Wandstärke
0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)