Merck
GF94807176
Polyvinylchloride - Unplasticized
(UPVC), sheet, thickness 4.5 mm, size 150 × 150 mm, clear
Synonym(e):
CV313045
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 948-071-76
Größe
150 × 150 mm
Dicke
4.5 mm
Farbe
clear
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)