Merck
GF94802520
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
50m wire, 0.025mm diameter, hard
Synonym(e):
CU055120
Größe auswählen
1 EA
CHF 519.00
CHF 519.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 519.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 519.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 948-025-20
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)