Merck
GF94745807
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
5m wire, 0.015mm diameter, stress relieved
Synonym(e):
PT045105
Größe auswählen
1 EA
CHF 893.00
CHF 893.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 893.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 893.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 947-458-07
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)