Merck
GF94612585
Polyamide - Nylon 4, 6
(PA 4,6), rod, diam. 10 mm, L 1000 mm
Synonym(e):
AM347910
Größe auswählen
1 EA
CHF 444.00
CHF 444.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 444.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 444.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 946-125-85
Länge
1000 mm
Durchmesser
10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)