Merck
GF94373613
Tin/Lead
powder, 75 max. part. size (micron), Sn50%/Pb50%, weight 1000 g, condition spherical
Synonym(e):
SN076010
Größe auswählen
1 EA
CHF 526.00
CHF 526.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 526.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 526.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 943-736-13
Gewicht
1000 g
Max. Partikelgröße
75 (micron)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)