GF93925941
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 300 x 300mm, 0.25mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE240300
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 939-259-41
Größe × Dicke
300 mm × 300 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)