Merck
GF93690401
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 5m coil, 0.075mm thickness, hard
Synonym(e):
FE220260
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’160.00
CHF 1’160.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’160.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 1’160.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (coil - hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 936-904-01
Größe × Dicke
5 m × 0.075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)