Merck
GF93423157
Brass alloy, Cu70Zn30
25m wire, 0.05mm diameter, as drawn
Synonym(e):
CU085120
Größe auswählen
1 EA
CHF 321.00
CHF 321.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 321.00
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
CHF 321.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 934-231-57
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)