GF93278650
Silicone Elastomer, Tube, Outside Diameter 3.0Mm, Length 0.5 M, Wall Thickness 0.5Mm
silicone elastomer, tube, outside diameter 3.0mm, L 0.5 m, wall thickness 0.5 mm
Synonym(e):
SI307300
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 932-786-50
Länge
0.5 m
Wandstärke
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)