Merck
GF93226631
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
100m wire, 0.25mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI095140
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 932-266-31
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)