Merck
GF93061492
Stainless Steel - AISI 430 alloy, Fe81Cr17MnSiCSP
foil, 25 x 25mm, 0.15mm thickness, annealed
Synonym(e):
FF230280
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 930-614-92
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)