Merck
GF93060480
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 6mm disks, 0.25mm thickness, hard
Synonym(e):
CU050260
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil (disks - hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 930-604-80
Größe × Dicke
6 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)