Merck
GF92201756
Platinum-rhodium alloy, Pt60Rh40
0.1m wire, 0.8mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PT285155
Größe auswählen
1 EA
CHF 2’030.00
CHF 2’030.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 2’030.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 2’030.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 922-017-56
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)