Merck
GF92166015
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 6mm disks, 0.30mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE040305
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 921-660-15
Größe × Dicke
6 mm × 0.30 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)