Merck
GF91813642
Platinum-rhodium alloy, Pt87Rh13
0.05m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonym(e):
PT035300
Größe auswählen
1 EA
CHF 387.00
CHF 387.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 387.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 387.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 918-136-42
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)