Merck
GF91779834
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
2000m wire, 0.075mm diameter, annealed
Synonym(e):
FE225120
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 917-798-34
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)