Merck
GF91244268
Tungsten-rhenium alloy, W75Re25
5m wire, 0.1mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 015110
Größe auswählen
1 EA
CHF 573.00
CHF 573.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 573.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 573.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 912-442-68
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)