Merck
GF90976809
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
500mm tube, 15mm outside diameter, 0.4mm wall thickness, 14.2mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
NJ277600
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 909-768-09
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)