Merck
GF90747658
Stainless Steel - AISI 430 alloy, Fe81Cr17MnSiCSP
foil, 50 x 50mm, 2.0mm thickness, annealed
Synonym(e):
FF230400
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 907-476-58
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)