GF90430859
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.15 mm, size 150 × 150 mm
Synonym(e):
FP301305
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 904-308-59
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable