Merck
GF89801927
Aluminum nickelide
powder, 150 max. part. size (micron), weight 50 g
Synonym(e):
AL706010
Größe auswählen
1 EA
CHF 451.00
CHF 451.00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 451.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 451.00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 898-019-27
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
150 (micron)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)