Merck
GF89756353
Boron nitride
rod, 12.7 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed
Synonym(e):
B 607920
Größe auswählen
1 EA
CHF 428.00
CHF 428.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 428.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 428.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 897-563-53
Länge
50 mm
Durchmesser
12.7 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)