Merck
GF89425121
Polytetrafluoroethylene Filled With Glass
(PTFE 25% GF), sheet, thickness 3 mm, size 1000 × 1000 mm
Synonym(e):
FP323150
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’530.00
CHF 1’530.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’530.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 1’530.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 894-251-21
Größe
1000 × 1000 mm
Dicke
3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)