Merck
GF89402272
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 200 x 200mm, 0.1mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI030260
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 894-022-72
Größe × Dicke
175 mm × 175 mm × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)