Wichtige Dokumente
GF88166627
Iridium
wire, straight, 50mm, diameter 0.7mm, as drawn, 99.9%
Synonym(e):
Iridium
About This Item
Assay
≥99.9%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 881-666-27
Widerstandsfähigkeit
4.71 μΩ-cm
bp
4130 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2450 °C (lit.)
Dichte
22.65 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ir]
InChI
1S/Ir
InChIKey
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)