Merck
GF88147536
Silicone Elastomer, Tube, Outside Diameter 1.5Mm, Length 1 M, Wall Thickness 0.5Mm
silicone elastomer, tube, outside diameter 1.5mm, L 1 m, wall thickness 0.5 mm
Synonym(e):
SI307150
Größe auswählen
1 EA
CHF 205.00
CHF 205.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 205.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 205.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 881-475-36
Länge
1 m
Wandstärke
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)