Merck
GF87999338
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
50m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, epoxy insulation
Synonym(e):
NI055850
Größe auswählen
1 EA
CHF 669.00
CHF 669.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 669.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 669.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
epoxy insulation
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 879-993-38
Länge
50 m
Leitungsdurchm.
0.025 mm
Isolierungsstärke
0.004 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)