Merck
GF87922941
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
500m wire, 0.025mm diameter, hard
Synonym(e):
FE205110
Größe auswählen
1 EA
CHF 382.00
CHF 382.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 382.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 382.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 879-229-41
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)