GF87641387
Silicon carbide - reaction bonded
tube, outside diameter 15.0 mm, wall thickness 4.0 mm, length 150 mm
Synonym(e):
SI647350
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101521
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 876-413-87
Länge
150 mm
AD
15.0 mm
Wandstärke
4.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)