Merck
GF87440159
Aluminiumoxid
sputtering target, thickness 3.15 mm, diameter 50.8 mm, purity 99.99%
Synonym(e):
AL609301
Größe auswählen
1 EA
CHF 489.00
CHF 489.00
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 489.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
CHF 489.00
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.99%
Form
sputtering target
Hersteller/Markenname
Goodfellow 874-401-59
Durchmesser
50.8 mm
Dicke
3.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)