Merck
GF87308501
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 50 x 50mm, 0.125mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE040200
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 873-085-01
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)