Merck
GF86648103
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 150 x 150mm, 0.25mm thickness, as rolled
Synonym(e):
CO153025
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 866-481-03
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)