Wichtige Dokumente
GF86559384
Zirconium
foil, 1m coil, thickness 0.05mm, annealed, 99.2%
Synonym(e):
Zirconium
About This Item
Assay
≥99.2%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 865-593-84
Widerstandsfähigkeit
40 μΩ-cm, 20°C
bp
4377 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1852 °C (lit.)
Dichte
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChIKey
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)