Merck
GF86411347
Hexafluoropropylenevinylidenefluoride Copolymer
(FKM ), sheet, thickness 1.5 mm, size 200 × 200 mm, tolerance 0.2
Synonym(e):
FV313150
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 864-113-47
Größe
200 × 200 mm
Dicke
1.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)