Merck
GF86294436
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), sphere, diam. 6 mm, weight 100 pcs, tolerance ±0.05mm
Synonym(e):
AM326840
Größe auswählen
1 EA
CHF 180.00
CHF 180.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 180.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 180.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 862-944-36
Durchmesser
6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)