GF86016449
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 15mm disks, 0.15mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE220291
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 860-164-49
Größe × Dicke
15 mm × 0.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)