Merck
GF85982136
Chrom
powder, 200 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.0+%
Synonym(e):
CR006020
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
52.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141709
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
≥99.0%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 859-821-36
Widerstandsfähigkeit
12.7 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
200 (micron)
bp
2672 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1857 °C (lit.)
Dichte
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChIKey
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable