Merck
GF85806579
Polyvinylchloride - Unplasticized
(UPVC), rod, diam. 10 mm, L 1000 mm, gray
Synonym(e):
CV317910
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 858-065-79
Länge
1000 mm
Durchmesser
10 mm
Farbe
gray
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)