Merck
GF85718065
Copper-titanium alloy, Cu56.4Ti43.6
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 20g
Synonym(e):
CU276010
Größe auswählen
1 EA
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 356.00
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 857-180-65
Gewicht
20 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)