Merck
GF85709010
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
100m wire, 1.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
CU065160
Größe auswählen
1 EA
CHF 714.00
CHF 714.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 714.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 714.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 857-090-10
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)