GF85328523
Ruthenium
Ruthenium, pellets, 2.5g, max. size 10mm, 99.9%
Synonym(e):
Ruthenium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 853-285-23
Widerstandsfähigkeit
7.1 μΩ-cm, 0°C
Partikelgröße
10 mm
bp
3900 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2310 °C (lit.)
Dichte
12.45 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ru]
InChI
1S/Ru
InChIKey
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable