Merck
GF85001150
Palladium/Silver
wire, 1.0 mm diameter, Pd75%/Ag25%, length 0.5 m, temper as drawn
Synonym(e):
PD035160
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’980.00
CHF 1’980.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’980.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 1’980.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 850-011-50
Länge
0.5 m
Durchmesser
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)