Merck
GF84870232
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 150 x 150mm, 0.5mm thickness, half hard
Synonym(e):
CU020400
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (temper half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 848-702-32
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)