GF84427634
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
foil, 15mm disks, 0.01mm thickness, as rolled
Synonym(e):
CU040210
Empfohlene Produkte
Form
foil (disks - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 844-276-34
Größe × Dicke
15 mm × 0.01 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)