Merck
GF84308238
Lead-tin alloy, Pb75Sn25
10m wire, 0.9mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PB035138
Größe auswählen
1 EA
CHF 336.00
CHF 336.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 336.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 336.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 843-082-38
L × Durchm.
10 m × 0.9 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)