Merck
GF84167455
Molybdenum-titanium alloy, Mo80Ti20
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
Synonym(e):
MO046020
Größe auswählen
1 EA
CHF 814.00
CHF 814.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 814.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 814.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 841-674-55
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)